Tisk…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 15-Crown-5, 1,4,7,10,13-Pentaoxacyclopentadecane
A12265.03 A12265.06 A12265.14
A12265.03EA 803 CZK
A12265.03 A12265.06 A12265.14
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) ≥98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Purity: 98% CAS No.: 33100-27-5 Molecular Formula: C10H20O5 Formula Weight: 220.27 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4650 Boiling Point: 150-155°/0.5mm Beilstein Reference: 1618144 MDL No.: MFCD00005110
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅
Bod varu: 150…155 °C (0,5 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,110
Bod vzplanutí: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005110
CAS číslo: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6