Tisk…
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
182860050 182860250
ACRO182860050EA 1500 CZK
ACRO182860050 ACRO182860250
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V) 98%
15-Crown-5 (1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, lead ionophore V)
Vzorec: C₁₀H₂₀O₅
Bod varu: 100…135 °C (,2 mmHg)
Bod tání: –20 °C
Hustota: 1,1 g/cm³
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005110
CAS číslo: 33100-27-5
EINECS: 251-379-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4640 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
HPLC ≥96.0 %
Specific optical rotation +48° to +55° (20°C, 589 nm) (0.5% in Methanol)