Tisk…
18-Crown-6, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
M-Clarity™ quality level = MQ100
28125-100G 28125-25G 28125-5G
SIAL28125-100GEA 15380 CZK
SIAL28125-100G SIAL28125-25G SIAL28125-5G
18-Crown-6, Sigma-Aldrich®
18-Crown-6
Vzorec: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Bod varu: 396 °C (1013 hPa)
Bod tání: 37…39 °C
Hustota: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 109 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005113
CAS číslo: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630