18-Crown-6 for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.11684.0005
8.11684.0025
8.11684.0002
8.11684.0005EA
955
CZK
8.11684.0005
8.11684.0025
8.11684.0002
18-Crown-6 for synthesis, Sigma-Aldrich®
18-Crown-6
Vzorec:
C₁₂H₂₄O₆ Bod varu: 396 °C (1013 hPa) Bod tání: 37…39 °C Hustota: 1,237 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 109 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005113 CAS číslo: 17455-13-9 EINECS: 241-473-5 Merck Index: 13,02630 |
Výsledky specifikačního testu
Melting Point | 36 - 39 °C |
Molar Mass | 264.32 g/mol |
Flash Point | 109 °C |