Tisk…
18-Crown-6 ≥99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
A11249.09 A11249.18 A11249.30
A11249.09EA 1780 CZK
A11249.09 A11249.18 A11249.30
18-Crown-6 ≥99%
18-Crown-6
Purity: 99% CAS No.: 17455-13-9 Molecular Formula: C12H24O6 Formula Weight: 264.32 Flash Point: 109°(228°F) Odour: Odourless Boiling Point: 116°/0.2mm Beilstein Reference: 1619616 Merck Reference: 14,2602 MDL No.: MFCD00005113
Vzorec: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Bod varu: 116 °C (0,2 mmHg)
Bod tání: 37…41 °C
Hustota: 1,175
Bod vzplanutí: 109 °C (228 °F)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005113
CAS číslo: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 14,2602