Tisk…
18-Crown-6 99%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 1,4,7,10,13,16-Hexaoxacyclooctadecane, 18-Crown-6
181560050 181560250 181561000 181565000
ACRO181560050EA 1110 CZK
ACRO181560050 ACRO181560250 ACRO181561000 ACRO181565000
18-Crown-6 99%
18-Crown-6
Vzorec: C₁₂H₂₄O₆
MW: 264,32 g/mol
Bod varu: 396 °C (1013 hPa)
Bod tání: 36…40 °C
Hustota: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005113
CAS číslo: 17455-13-9
EINECS: 241-473-5
Merck Index: 13,02630
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to white Crystals or crystalline mass or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 36 to 40 °C
GC ≥98.5 %