Phenazine ≥99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
A15770.06
A15770.14
A15770.22
A15770.06EA
1420
CZK
A15770.06
A15770.14
A15770.22
Phenazine ≥99%
Phenazine
Purity: 99+%
CAS No.: 92-82-0
Molecular Formula: C12H8N2
Formula Weight: 180.21
Melting Point: 175-177°
MDL No.: MFCD00005023
Vzorec:
C₁₂H₈N₂ Bod varu: 339 °C (1013 hPa) Bod tání: 175…177 °C Hustota: 1,26 g/cm³ (22 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005023 CAS číslo: 92-82-0 EINECS: 202-193-9 Merck Index: 12,07359 |