Tisk…
Dimidiumbromid, Millipore®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.12130.0001 1.12130.0005
1.12130.0001EA 16720 CZK
1.12130.0001 1.12130.0005
Dimidiumbromid, Millipore®
Dimidiumbromid
Vzorec: C₂₀H₁₈BrN₃
Bod tání: 243…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011757
CAS číslo: 518-67-2
EINECS: 208-256-7
UN: 2811
ADR: 6.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point 242 °C
Molar Mass 380.28 g/mol
Bulk Density 380 kg/m3
Hazard Class 6.1
Hazard Class Description Toxic Materials