Tisk…
Ethidiumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
E8751-10G E8751-1G E8751-25G E8751-5G
SIALE8751-10GEA 19080 CZK
SIALE8751-10G SIALE8751-1G SIALE8751-25G SIALE8751-5G
Ethidiumbromid, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
Bod varu: 72 °C (0,1 mmHg)
Bod tání: 261…264 °C
Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: <100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011724
CAS číslo: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Merck Index: 13,04751