Tisk…
Ethidiumbromid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3,8-Diamino-5-ethyl-6-fenylfenanthridinium-bromid
M-Clarity™ quality level = MQ200
E7637-1G E7637-25G E7637-5G
SIALE7637-1GEA 3800 CZK
SIALE7637-1G SIALE7637-25G SIALE7637-5G
Ethidiumbromid, Sigma-Aldrich®
Ethidiumbromid
Vzorec: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394.31
Bod varu: 72 °C (0.1 mmHg)
Bod tání: 261…264 °C
Hustota: 1.01 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: <100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011724
CAS číslo: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
UN: 2811
ADR: 6.1 I
Merck Index: 13,04751