Ethidiumbromid 95%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
170960010
170960050
170960250
ACRO170960010EA
1920
CZK
ACRO170960010
ACRO170960050
ACRO170960250
Ethidiumbromid 95%, pure
Ethidiumbromid
Vzorec:
C₂₁H₂₀BrN₃ Bod varu: 72 °C (0,1 -rr) Hustota: 1,01 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00011724 CAS číslo: 1239-45-8 EINECS: 214-984-6 UN: 2811 ADR: 6.1,I Merck Index: 13,04751 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Red to dark purple Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Argentometric | ≥94 % |
Loss on drying | ≤5.0 % |
Solubility | (1 % in water) Clear red |
pH | (1 % in water at 20°C) Approx. 4.5 |