Tisk…
Fenantren, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
695114-1G 695114-5G
SIAL695114-1GEA 1860 CZK
SIAL695114-1G SIAL695114-5G
Fenantren, Sigma-Aldrich®
Fenantren
Vzorec: C₁₄H₁₀
MW: 178.23
Bod varu: 340
Bod tání: 97…99 °C
Hustota: 1.19
Bod vzplanutí: 153
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001168
CAS číslo: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM