Fenantren 98
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
L01921.18
L01921.30
L01921.18EA
1980
CZK
L01921.18
L01921.30
Fenantren 98
Fenantren
Purity: 98%
CAS No.: 85-01-8
Molecular Formula: C14H10
Formula Weight: 178.23
Flash Point: 171°(339°F)
Melting Point: 97-101°
Boiling Point: 340°
Beilstein Reference: 1905428
Merck Reference: 14,7212
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00001168
Vzorec:
C₁₄H₁₀ MW: 178.23 Bod varu: 340 °C Bod tání: 97…101 °C Hustota: 1.179 Bod vzplanutí: 171 °C (339 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001168 CAS číslo: 85-01-8 EINECS: 201-581-5 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 12,07354 |