Tisk…
Fenantren 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
130090050 130090500 130095000
ACRO130090050EA 739 CZK
ACRO130090050 ACRO130090500 ACRO130095000
Fenantren 97%
Fenantren
Vzorec: C₁₄H₁₀
MW: 178.23
Bod varu: 340
Bod tání: 95…101 °C
Hustota: 1.063 g/cm³
Bod vzplanutí: 153
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001168
CAS číslo: 85-01-8
EINECS: 201-581-5
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 12,07354
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=92527d856e1fe8582e54bf3812e1580ee0b91b05&vid=d8ec397dac001e49a7958f12aacb577cd11954da&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 97 to 101 °C
GC ≥96.0 %
Stabilizer 150 to 400 ppm BHT
Peroxides ≤50 ppm