Tisk…
9-Phenanthrenecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
P11603-10G P11603-2.5G
SIALP11603-10GEA 9270 CZK
SIALP11603-10G SIALP11603-2.5G
9-Phenanthrenecarbaldehyde, Sigma-Aldrich®
9-Phenanthrenecarbaldehyde
Vzorec: C₁₅H₁₀O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001175
CAS číslo: 4707-71-5
EINECS: 225-194-6