Tisk…
9-Phenanthrenecarbaldehyde ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
B25648.03 B25648.06
B25648.03EA 1120 CZK
B25648.03 B25648.06
9-Phenanthrenecarbaldehyde ≥97%
9-Phenanthrenecarbaldehyde
Purity: 97% CAS No.: 4707-71-5 Molecular Formula: C15H10O Formula Weight: 206.24 Melting Point: 100-103° MDL No.: MFCD00001175
Vzorec: C₁₅H₁₀O
Bod tání: 100…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001175
CAS číslo: 4707-71-5
EINECS: 225-194-6