Tisk…
9-Bromophenanthrene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
B75409-10G B75409-25G
SIALB75409-10GEA 1520 CZK
SIALB75409-10G SIALB75409-25G
9-Bromophenanthrene, Sigma-Aldrich®
9-Bromophenanthrene
Vzorec: C₁₄H₉Br
MW: 257.13
Bod varu: 390
Bod tání: 62
Hustota: 1.4093 g/cm³ (101 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001174
CAS číslo: 573-17-1
EINECS: 209-351-6