9-Bromophenanthrene ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L09033.06
L09033.14
L09033.06EA
786
CZK
L09033.06
L09033.14
9-Bromophenanthrene ≥98%
9-Bromophenanthrene
Purity: 98%
CAS No.: 573-17-1
Molecular Formula: C14H9Br
Formula Weight: 257.14
Melting Point: 62-66°
Boiling Point: 190°/1.2mm
MDL No.: MFCD00001174
Vzorec:
C₁₄H₉Br Bod varu: 190 °C (1,2 mmHg) Bod tání: 62…66 °C Hustota: 1,4093 g/cm³ (101 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00001174 CAS číslo: 573-17-1 EINECS: 209-351-6 |