Tisk…

9-Bromophenanthrene 96%

Dodavatel: Thermo Fisher Scientific

107240250 107241000 107240100
ACRO107240250EA 2280 CZK
ACRO107240250 ACRO107241000 ACRO107240100
9-Bromophenanthrene 96%
9-Bromophenanthrene
Vzorec: C₁₄H₉Br
Bod varu: 180…190 °C (2 mmHg)
Bod tání: 60…65 °C
Hustota: 1,4093 g/cm³ (101 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001174
CAS číslo: 573-17-1
EINECS: 209-351-6

Objednat

Výsledky specifikačního testu

Appearance Light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 65 °C
GC ≥95 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR