Tisk…
Perylene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
394475-1G 394475-5G
SIAL394475-1GEA 4140 CZK
SIAL394475-1G SIAL394475-5G
Perylene, Sigma-Aldrich®
Perylene
Vzorec: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Bod varu: 443 °C (1013 hPa)
Bod tání: 273…278 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004142
CAS číslo: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325