Tisk…
Perylene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20969.0001 8.20969.0005
8.20969.0001EA 1130 CZK
8.20969.0001 8.20969.0005
Perylene for synthesis, Sigma-Aldrich®
Perylene
Vzorec: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Bod varu: 443 °C (1013 hPa)
Bod tání: 273…278 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004142
CAS číslo: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 12,07325
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility  - 0.0001 g/l (25 °C)
Melting Point 273 - 278 °C
Molar Mass 252.31 g/mol
Vapor Pressure  - 0.001 hPa (20 °C)