Tisk…
Perylene ≥98%
Dodavatel: Thermo Scientific
L03047.03 L03047.06
L03047.03EA 1250 CZK
L03047.03 L03047.06
Perylene ≥98%
Perylene
Purity: 98+% CAS No.: 198-55-0 Molecular Formula: C20H12 Formula Weight: 252.32 Odour: Odourless Melting Point: 276-280° Beilstein Reference: 1911335 Merck Reference: 14,7184 MDL No.: MFCD00004142
Vzorec: C₂₀H₁₂
MW: 252,32 g/mol
Bod varu: 443 °C (1013 hPa)
Bod tání: 276…280 °C
Hustota: 1,362 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004142
CAS číslo: 198-55-0
EINECS: 205-900-9
Merck Index: 14,7184