Tisk…
Pentacene, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2,3,6,7-Dibenzanthracene
MQ100
P1802-5G P1802-100MG P1802-1G
SIALP1802-5GEA 46390 CZK
SIALP1802-5G SIALP1802-100MG SIALP1802-1G
Pentacene, Sigma-Aldrich®
Pentacene
Vzorec: C₂₂H₁₄
MW: 278.35
Bod tání: 300
Hustota: 1.3 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00003710
CAS číslo: 135-48-8
EINECS: 205-193-7
Merck Index: 12,07240