Dehydroacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
30740-100G
30740-500G
SIAL30740-100GEA
1430
CZK
SIAL30740-100G
SIAL30740-500G
Dehydroacetic acid, Sigma-Aldrich®
Dehydroacetic acid
Vzorec:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Bod varu: 333 °C (1013 hPa) Bod tání: 108 °C Bod vzplanutí: 157 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066709 CAS číslo: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Merck Index: 13,02885 |