Dehydroacetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Varování
|
Synonyms:
3-Acetyl-6-methyl-2H-pyran-2,4(3H)-dione, 3-Acetyl-4-hydroxy-6-methyl-2H-pyran-2-one
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22011.0005
8.22011.0250
8.22011.1000
8.22011.0005EA
790
CZK
8.22011.0005
8.22011.0250
8.22011.1000
Dehydroacetic acid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dehydroacetic acid
Vzorec:
C₈H₈O₄ MW: 168,15 g/mol Bod varu: 333 °C (1013 hPa) Bod tání: 108 °C Bod vzplanutí: 157 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066709 CAS číslo: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Merck Index: 13,02885 |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 2 g/l (20 °C) |
Melting Point | 109 - 111 °C |
Molar Mass | 168.14 g/mol |
Bulk Density | 700 kg/m3 |
Boiling Point | 270 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 0.001 hPa (20 °C) |
Flash Point | 157 °C |
pH | 4 (2 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 336 °C |
Synonyms | 3-Acetyl-3,4-dihydro-6-methyl-2H-pyran-2,4-dione |
Hill Formula | C8H8O4 |