Dehydroacetic acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
A17827.0BEA
5600
CZK
A17827.0B
A17827.18
A17827.30
Dehydroacetic acid ≥98%
Dehydroacetic acid
Purity: 98%
CAS No.: 520-45-6
Molecular Formula: C8H8O4
Formula Weight: 168.15
Flash Point: 157°(314°F)
Melting Point: 109-113°
Boiling Point: 269-270°
Beilstein Reference: 6129
Merck Reference: 14,2865
MDL No.: MFCD00066709
Vzorec:
C₈H₈O₄ Bod varu: 269…270 °C Bod tání: 109…113 °C Bod vzplanutí: 157 °C (314 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00066709 CAS číslo: 520-45-6 EINECS: 208-293-9 Merck Index: 14,2865 |