L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt
M-Clarity™ quality level = MQ200
A4034-100G
A4034-1KG
A4034-500G
SIALA4034-100GEA
2310
CZK
SIALA4034-100G
SIALA4034-1KG
SIALA4034-500G
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl
Vzorec:
C₆H₇NaO₆ MW: 198,11 g/mol Bod tání: 219 °C Hustota: 1,799 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00082340 CAS číslo: 134-03-2 EINECS: 205-126-1 |