Tisk…

L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck

Synonyms: Sodium ascorbate, L(+)-Ascorbic acid sodium salt, L-Ascorbic acid sodium salt, Sodium (R)-2-((S)-1,2-dihydroxyethyl)-4-hydroxy-5-oxo-2,5-dihydrofuran-3-olate, Acidum ascorbicum sodium salt

11140-1KG 11140-250G 11140-50G
SIAL11140-1KGEA 13060 CZK
SIAL11140-1KG SIAL11140-250G SIAL11140-50G
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kyselina askorbová sodná sůl
Vzorec: C₆H₇NaO₆
MW: 198.11
Bod tání: 219
Hustota: 1.799 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082340
CAS číslo: 134-03-2
EINECS: 205-126-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d142b281353c28f2a72502b60fece03e926023d&vid=988032859afe97984b0fc1b8bfd43cff093f099a&prid=web&clid=SAPDAM

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR