Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
M-Clarity™ quality level = MQ300
W210901-10KG W210901-1KG W210901-25KG W210901-SAMPLE
SIALW210901-10KGEA 13310 CZK
SIALW210901-10KG SIALW210901-1KG SIALW210901-25KG SIALW210901-SAMPLE
L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
MW: 176.13
Bod varu: 553
Bod tání: 190…192 °C
Hustota: 1.694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM