L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
95210-50G
95210-250G
95210-1KG
SIAL95210-50GEA
938
CZK
SIAL95210-50G
SIAL95210-250G
SIAL95210-1KG
L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec:
C₆H₈O₆ MW: 176.13 Bod varu: 553 Bod tání: 190…192 °C Hustota: 1.694 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS číslo: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |