L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
95209-1KG
95209-250G
95209-50G
SIAL95209-1KGEA
20960
CZK
SIAL95209-1KG
SIAL95209-250G
SIAL95209-50G
L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec:
C₆H₈O₆ Bod varu: 553 °C (1013 hPa) Bod tání: 190…192 °C Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00064328 CAS číslo: 50-81-7 EINECS: 200-066-2 REACH: exempt Merck Index: 13,00837 |