Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
255564-100G 255564-500G 255564-5G
SIAL255564-100GEA 1690 CZK
SIAL255564-100G SIAL255564-500G SIAL255564-5G
L(+)-Kyselina askorbová, Sigma-Aldrich®
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
Bod varu: 553 °C (1013 hPa)
Bod tání: 190…192 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM