Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová, TECHNICAL
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
20155.237EA 2810 CZK
20155.237 20155.294
L(+)-Kyselina askorbová, TECHNICAL
L(+)-Ascorbic acid
Vzorec: C₆H₈O₆
MW: 176,13 g/mol
Bod varu: 553 °C (1013 hPa)
Bod tání: 190…192 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Identifikace splňuje test