Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
Dodavatel: VWR Chemicals
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
20150.184EA 2540 CZK
20150.184 20150.231 20150.290
L(+)-Kyselina askorbová 99.0-100.5%, AnalaR NORMAPUR® analytical reagent
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
Bod varu: 553 °C (1013 hPa)
Bod tání: 190…192 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 100.5 %
Colour of solution (50 g/l; water) BY7
Melting point 182 - 192 °C
Specific optical rotation (10 %; water) 20.5 - 21.5 °
Spec. optical rotation (25°C;10 %;water) 20.5 - 21.5 °
Heavy metals (as Pb) Max. 10 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.05 %
Loss on drying (105°C) Max. 0.1 %
Cl (Chloride) Max. 20 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 20 ppm
Ca (Calcium) Max. 50 ppm
Cu (Copper) Max. 10 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm
Pb (Lead) Max. 10 ppm