Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Dodavatel: Avantor
Synonyms: Ascorbic Acid, L-Ascorbic acid, (R)-5-((S)-1,2-Dihydroxyethyl)-3,4-dihydroxyfuran-2(5H)-one, Acidum ascorbicum
1914.0100EA 1430 CZK
1914.0100 1914.0500 1914.1000PE
L(+)-Kyselina askorbová, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
Bod varu: 553 °C (1013 hPa)
Bod tání: 190…192 °C
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Assay 99.0 - 100.5 %
Appearance of solution passes test
Copper (Cu) max. 5 ppm
Iron (Fe) max. 2 ppm
Heavy Metals (as Pb) max. 10 ppm
Identification passes test
Oxalic acid passes test
Specific Optical Rotation +20.5 - +21.5 °
Sulfated Ash max. 0.10 %