Tisk…
L(+)-Kyselina askorbová ACS
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
401471000 401475000 401470025
ACRO401471000EA 1900 CZK
ACRO401471000 ACRO401475000 ACRO401470025
L(+)-Kyselina askorbová ACS
L(+)-Kyselina askorbová
Vzorec: C₆H₈O₆
Bod varu: 553 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,694 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064328
CAS číslo: 50-81-7
EINECS: 200-066-2
REACH: exempt
Merck Index: 13,00837
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4c03499908e269560d680b0d7c4651f97a367aa0&vid=73a720d6900e713a98164022273a8afa6114ad7b&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Iodimetric ≥99.0 %
Residue after ignition ≤0.1 %
Specific optical rotation +20.5° to +21.5° (25°C, 589 nm) (c=10, H2O)
Iron (Fe) ≤10 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤20 ppm