Tisk…
Spironolaktón, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
S3378-1G S3378-5G
SIALS3378-1GEA 2570 CZK
SIALS3378-1G SIALS3378-5G
Spironolaktón, Sigma-Aldrich®
Spironolaktón
Vzorec: C₂₄H₃₂O₄S
Bod varu: 597 °C (1013 hPa)
Bod tání: 196 °C
MDL Number: MFCD00082250
CAS číslo: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917