Tisk…
Pig Recombinant IL-8 (from E. coli)
Dodavatel: Shenandoah Biotechnology
400-03-5UG 400-03-20UG 400-03-100UG 400-03-500UG 400-03-1MG
SHBT400-03-5UGEA 2070 CZK
SHBT400-03-5UG SHBT400-03-20UG SHBT400-03-100UG SHBT400-03-500UG SHBT400-03-1MG
Pig Recombinant IL-8 (from E. coli)
Proteiny
Interleukin 8 (IL-8 or CXCL8) is a member of the CXC cytokine family and is produced by macrophages, epithelial, smooth muscle, and endothelial cells. IL-8 binds the  G protein-coupled serpentine receptors CXCR1 and CXCR2. IL-8 recruits innate immune cells, induces phagocytosis, and stimulates angiogenesis.
  • High quality
  • Low endotoxin
  • Affordable
Upozornení: For research use only.
Objednat
Produktová specifikace
Název proteinu/peptidu IL-8 IL-8
Environmentally Preferable
Proteinová synonyma neutrophil chemotactic factor|CXCL8 neutrophil chemotactic factor|CXCL8
Typ proteinu/peptidu Recombinant Recombinant
Proteinový podtyp Cytokine Cytokine
Druhy Pig Pig
Zdroj E. coli E. coli
Spojení Unconjugated Unconjugated
Identifikační číslo genu P26894 P26894
Sekvence ARVSAELRCQ CINTHSTPFH PKFIKELRVI ESGPHCENSE IIVKLVNGKE VCLDPKEKWV QKVVQIFLKR TEKQQQQQ ARVSAELRCQ CINTHSTPFH PKFIKELRVI ESGPHCENSE IIVKLVNGKE VCLDPKEKWV QKVVQIFLKR TEKQQQQQ
Bez obsahu proteázy N N
Bez obsahu živočichů N N
Bez nukleáz N N
Bez nosiče Y Y
Bez obsahu endotoxinů N N
Úroveň endotoxinů Low Low
Obsah endotoxinů Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1 Endotoxin LAL (EU/µg) ≤0,1
Biologická aktivita Bioactivity: No biological activity data is available at this time Bioactivity: No biological activity data is available at this time
Čistota ≥95% ≥95%
Třída RUO RUO
Formulace 5 mM Sodium phosphate, 20 mM Sodium chloride, pH 7,5 5 mM sodium phosphate, 20 mM sodium chloride, pH 7,5
Molekulární hmotnost 9,1 kDa 9,1 kDa
Pokyny pro rekonstituce Sterile water at 0,1 mg/ml Sterile water at 0,1 mg/ml
Podmínky uskladnění –20 °C –20 °C
Transportní teplota RT RT