Tisk…
Spironolaktón 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
207460010 207460050
ACRO207460010EA 2330 CZK
ACRO207460010 ACRO207460050
Spironolaktón 99%
Spironolaktón
Vzorec: C₂₄H₃₂O₄S
Bod varu: 597 °C (1013 hPa)
Bod tání: 198…207 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00082250
CAS číslo: 52-01-7
EINECS: 200-133-6
Merck Index: 12,08917
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellowish-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Loss on drying ≤0.5 % (105°C, 2 h)
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation -41° to -45° (20°C, 589 nm) (c=1, EtOH)