Span® 85, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Arlacel 85, Sorbitan trioleate
MQ200
S7135-1L
S7135-250ML
SIALS7135-1LEA
8360
CZK
SIALS7135-1L
SIALS7135-250ML
Span® 85, Sigma-Aldrich®
Span® 85
Vzorec:
C₆₀H₁₀₈O₈ MW: 957.51 Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa) Hustota: 0.95 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: >110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00133820 CAS číslo: 26266-58-0 EINECS: 247-569-3 |