Tisk…
Span® 60, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Arlacel 60, Sorbitan monooctadecanoate, Sorbitan stearate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan monostearate
M-Clarity™ quality level = MQ200
S7010-1KG S7010-250G
SIALS7010-1KGEA 8650 CZK
SIALS7010-1KG SIALS7010-250G
Span® 60, Sigma-Aldrich®
Span® 60
Vzorec: C₂₄H₄₆O₆
MW: 430.63
Bod varu: ∼100 °C (1013 hPa)
Bod tání: 53
Hustota: 1
Bod vzplanutí: >149 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005366
CAS číslo: 1338-41-6
EINECS: 215-664-9
Merck Index: 12,08872