Sorbitan monostearate
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Synonyms:
Sorbitan monooctadecanoate, (2R,3R,4R,5S)-Hexane-1,2,3,4,5,6-hexaol monooctadecanoate, Sorbitan stearate
L11435.30
L11435.0B
L11435.30EA
972
CZK
L11435.30
L11435.0B
Sorbitan monostearate
Sorbitan monostearate
CAS No.: 1338-41-6
Molecular Formula: C24H46O6
Formula Weight: 430.63
Flash Point:
Vzorec:
C₂₄H₄₆O₆ MW: 430.63 Bod tání: 53…57 °C Hustota: 1.00 Bod vzplanutí: >149 °C (300 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005366 CAS číslo: 1338-41-6 EINECS: 215-664-9 Merck Index: 14,8724 |