Tisk…
Span® 80, Supelco®
Dodavatel: Merck
Synonyms: Arlacel 80, Sorbitan monooleate
M-Clarity™ quality level = MQ100
85548-1L 85548-250ML
85548-1LEA 6270 CZK
85548-1L 85548-250ML
Span® 80, Supelco®
Span® 80
Vzorec: C₂₄H₄₄O₆
Hustota: 1 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00080948
CAS číslo: 1338-43-8
EINECS: 215-665-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2b4e0e15db043c16004bf42281caef11d69d6ee2&vid=36f9f073c049fe722daee943b718a4da79a0e276&prid=web&clid=SAPDAM