Tisk…
(±)-γ-Decalactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ300
W236004-1KG-K W236004-5KG-K W236004-10KG-K
SIALW236004-1KG-KEA 3120 CZK
SIALW236004-1KG-K SIALW236004-5KG-K SIALW236004-10KG-K
(±)-γ-Decalactone, Sigma-Aldrich®
(±)-γ-Decalactone
Vzorec: C₁₀H₁₈O₂
Bod varu: 281 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,965 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00005404
CAS číslo: 706-14-9
EINECS: 211-892-8