β-Butyrolactone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
219126-50G
219126-10G
SIAL219126-50GEA
2010
CZK
SIAL219126-50G
SIAL219126-10G
β-Butyrolactone, Sigma-Aldrich®
β-Butyrolactone
Vzorec:
C₄H₆O₂ Bod varu: 163 °C (1013 hPa) Hustota: 1,0555 g/cm³ (20 °C) |
MDL Number:
MFCD00005170 CAS číslo: 3068-88-0 EINECS: 221-330-3 UN: 1993 ADR: 3,III |