Tisk…
Tetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
293105-100ML 293105-1L
SIAL293105-100MLEA 5140 CZK
SIAL293105-100ML SIAL293105-1L
Tetrahydropyran, Sigma-Aldrich®
Tetrahydropyran
Vzorec: C₅H₁₀O
MW: 86.13
Bod varu: 88
Bod tání: –44.2 °C
Hustota: 0.881
MDL Number: MFCD00006585
CAS číslo: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3 II
Merck Index: 12,09356