Tisk…
Tetrahydropyran 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
325881000 325885000
ACRO325881000EA 2090 CZK
ACRO325881000 ACRO325885000
Tetrahydropyran 99%
Tetrahydropyran
Vzorec: C₅H₁₀O
Bod varu: 88 °C (1013 hPa)
Bod tání: –45 °C
Hustota: 0,88 g/cm³
Bod vzplanutí: –15 °C
MDL Number: MFCD00006585
CAS číslo: 142-68-7
EINECS: 205-552-8
UN: 3271
ADR: 3,II
Merck Index: 12,09356
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %