Tisk…
Sukcinanhydrid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
239690-250G 239690-50G
SIAL239690-250GEA 3200 CZK
SIAL239690-250G SIAL239690-50G
Sukcinanhydrid, Sigma-Aldrich®
Sukcinanhydrid
Vzorec: C₄H₄O₃
Bod varu: 261 °C (1013 hPa)
Bod tání: 120 °C
Hustota: 1,503 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 157 °C
MDL Number: MFCD00005525
CAS číslo: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 12,09039