Tisk…
Sukcinanhydrid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: Anhydrid butandiové kyseliny, Anhydrid jantarové kyseliny
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000
8.00683.0100EA 962 CZK
8.00683.0100 8.00683.0500 8.00683.1000
Sukcinanhydrid for synthesis, Sigma-Aldrich®
Sukcinanhydrid
Vzorec: C₄H₄O₃
MW: 100.07
Bod varu: 261
Bod tání: 120
Hustota: 1.503 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 157
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005525
CAS číslo: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8 II
Merck Index: 12,09039
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 67 g/l (20 °C) Hydrolysis
Melting Point 116 - 120 °C
Molar Mass 100.07 g/mol
Bulk Density 550 - 600 kg/m3
Boiling Point 261 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 1.3 hPa (92 °C)
Flash Point 157 °C
Density 1.48 g/cm3 (20 °C)
pH 2.7 (20 g/l, H2O)