Tisk…
Sukcinanhydrid
Dodavatel: MP Biomedicals
Varování
Synonyms: Anhydrid butandiové kyseliny, Anhydrid jantarové kyseliny
02102970.5 0210297001
ICNA02102970.5EA 4230 CZK
ICNA02102970.5 ICNA0210297001
Sukcinanhydrid
Sukcinanhydrid
Vzorec: C₄H₄O₃
MW: 100.07
Bod varu: 261
Bod tání: 120
Hustota: 1.503 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 157
MDL Number: MFCD00005525
CAS číslo: 108-30-5
EINECS: 203-570-0
UN: 3261
ADR: 8 III
Merck Index: 12,09039